Få mere at vide
3-Pyridineboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30421760
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30421760 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30421760 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9913502.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridineboronic Acid
CAS 1692-25-7
Molekylær formel C5 H6 B N O2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4,8-9H
SMIL OB(O)c1cccnc1
IUPAC navn Pyridin-3-ylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 122.92
Formel vægt 123.0492