Få mere at vide
3-Pyridinealdoxime, 98%, ACROS Organics™
Product Code. 10295370 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize':
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage missing translation for 'unitSize'
10295370 25 g Glass bottle 25g
10068541 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10295370 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 131800250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 1193-92-6
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.13
MDL nummer MFCD00006409,MFCD00006409
InChI nøgle YBKOPFQCLSPTPV-VMPITWQZSA-N
Synonym nicotinaldoxime, 3-pyridinealdoxime, nicotinaldehyde oxime, pyridine-3-aldoxime, 3-pyridinecarboxaldehyde, oxime, nicotinaldehyde, oxime, 3-pyridine-aldoxime, pyridine, 3-formyl-, oxime, hydroxyimino-3-pyridylmethane, pyridinaldoxim
PubChem CID 5371219
IUPAC navn (E)-N-[(pyridin-3-yl)methylidene]hydroxylamine
SMIL O\N=C\C1=CC=CN=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridinealdoxime
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 149°C to 153°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Formel vægt 122.13
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Pyridinealdoxime
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.