Få mere at vide
3-Pyridinealdoxime, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10068541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10068541 5 g Glass bottle 5g
10295370 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10068541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131800050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-92-6
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.13
MDL nummer MFCD00006409,MFCD00006409
InChI nøgle YBKOPFQCLSPTPV-VMPITWQZSA-N
Synonym nicotinaldoxime, 3-pyridinealdoxime, nicotinaldehyde oxime, pyridine-3-aldoxime, 3-pyridinecarboxaldehyde, oxime, nicotinaldehyde, oxime, 3-pyridine-aldoxime, pyridine, 3-formyl-, oxime, hydroxyimino-3-pyridylmethane, pyridinaldoxim
PubChem CID 5371219
IUPAC navn (E)-N-[(pyridin-3-yl)methylidene]hydroxylamine
SMIL O\N=C\C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridinealdoxime
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 149°C to 153°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 122.13
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Fine Crystalline Powder