missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Pyridineacrylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30412790
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30412790 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412790 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9912852.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Pyridineacrylic Acid
CAS 1126-74-5
Molekylær formel C8H7NO2
Mængde 2.5 g
Synonym 3-(3-Pyridyl)-2-propenoic Acid, 3-(3-Pyridyl)acrylic Acid, 3-(3'-Pyridyl)acrylic Acid, 3-(Pyridin-3-yl)acrylic Acid, Pyridyl-3-acrylic Acid, beta-(3-Pyridyl)-acrylic Acid, ω-(3-Pyridyl)acrylic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7NO2/c10-8(11)4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-6H,(H,10,11)/b4-3+
SMIL OC(=O)\C=C\c1cccnc1
IUPAC navn (E)-3-pyridin-3-ylprop-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 149.15
Formel vægt 149.0477
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.