Få mere at vide
3-Pyridineacetic acid hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 11487457
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487457 100 g 100g
11467457 5 g 5g
11477457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15599.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6419-36-9 | C7H8ClNO2 | 173.596 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6419-36-9
Molekylær formel C7H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 173.596
MDL nummer MFCD00012819
InChI nøgle XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-3-yl acetic acid hydrochloride, pyridine-3-acetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hydrochloride, 3-pyridylacetic acid hcl, pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hcl, 3-pyridinylacetic acid hcl, pyridine-3-acetic acid hcl, 2-3-pyridinyl acetic acid hydrochloride
PubChem CID 2723724
IUPAC navn 2-pyridin-3-ylacetic acid;hydrochloride
SMIL C1=CC(=CN=C1)CC(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridineacetic acid hydrochloride
Smeltepunkt 158°C to 162°C
Mængde 100 g
Beilstein 3696630
Merck Index 14,7971
Formel vægt 173.6
Procent renhed ≥98%