Få mere at vide
3-Pyridineacetic acid hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 11467457
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467457 5 g 5g
11477457 25 g 25g
11487457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15599.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6419-36-9 | C7H8ClNO2 | 173.596 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6419-36-9
Molekylær formel C7H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 173.596
MDL nummer MFCD00012819
InChI nøgle XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-3-yl acetic acid hydrochloride, pyridine-3-acetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hydrochloride, 3-pyridylacetic acid hcl, pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hcl, 3-pyridinylacetic acid hcl, pyridine-3-acetic acid hcl, 2-3-pyridinyl acetic acid hydrochloride
PubChem CID 2723724
IUPAC navn 2-pyridin-3-yleddikesyre;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CN=C1)CC(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridineacetic acid hydrochloride
Smeltepunkt 158°C to 162°C
Mængde 5 g
Beilstein 3696630
Merck Index 14,7971
Formel vægt 173.6
Procent renhed ≥98%