Få mere at vide
3-Pyridinacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471100
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471100 25 g 25g
11461100 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471100 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25692.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3724-16-1 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3724-16-1
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.154
MDL nummer MFCD08236789
InChI nøgle YDHIMEXEGOCNHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-3-yl acetamide, 3-pyridineacetamide, pyridine-3-acetamide, 2-3-pyridyl acetamide, 2-pyridine-3-yl-acetamide, 3-pyridine acetamide, 3-pyridylacetamide, acmc-1cs2v, 2-3-pyridinyl acetamide, 2-pyridin-3-yl acetamid
PubChem CID 564767
IUPAC navn 2-pyridin-3-ylacetamid
SMIL C1=CC(=CN=C1)CC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridineacetamide
Smeltepunkt 122°C to 124°C
Tæthed 1.17
Mængde 25 g
Formel vægt 136.15
Procent renhed 99%