Få mere at vide
3-Pyridin-3-ylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Pyridin-3-ylaniline |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 170.21 |
| Procent renhed | 97% |