Få mere at vide
3-(Pyridin-2-yl)propiolic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Pyridin-2-yl)propiolic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO2/c10-8(11)5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,(H,10,11) |
| Formel vægt | 147.032 |