Få mere at vide
3-Pyridazincarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11926771 1 g 1g
11936771 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446720010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2164-61-6 | C5H4N2O2 | 124.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2164-61-6
Molekylær formel C5H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 124.1
InChI nøgle RUUOPSRRIKJHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridazinecarboxylic acid, 3-carboxypyridazine, 3-pyridazine carboxylic acid, pubchem22109, pyridazine carboxylic acid, ksc202q0p, pyridazine-3-carboxylic acid, 3-carboxypyridazine; 3-pyridazinecarboxylic acid;
PubChem CID 269369
IUPAC navn pyridazin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NN=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridazinecarboxylic acid
Smeltepunkt 190.8°C to 194.0°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 124.1
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridazine-3-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.