Få mere at vide
(3-Pyrid-4-ylphenyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10740364
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10740364 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10412643 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10740364 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35609CB
Kemiske identifikatorer
CAS 85553-55-5
Molekylær formel C12H11NO
Molekylvægt (g/mol) 185.23
MDL nummer MFCD06659083
InChI nøgle ZORHPGKUTIFODF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795564
IUPAC navn (3-pyridin-4-ylphenyl)methanol
SMIL OCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Pyrid-4-ylphenyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-pyrid-4-ylphenyl methanol, 3-pyridin-4-yl phenyl methanol, 3-pyridin-4-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,3-4-pyridinyl, 3-pyridin-4-ylphenyl methanol, 3-4-pyridyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 3-4-pyridinyl, 4-3-hydroxymethyl phenyl pyridine
Formel vægt 185.22
Procent renhed 97%
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.