Få mere at vide
3-Pyrid-4-ylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10750054
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10750054 250 mg 250mg
10145632 1 g 1g
10337254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10750054 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35601CB
Kemiske identifikatorer
CAS 4385-78-8
Molekylær formel C12H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 199.209
InChI nøgle IYGIZNZSONLPSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-4-yl benzoic acid, 3-pyridin-4-yl-benzoic acid, 3-pyrid-4-ylbenzoic acid, 3-4-pyridyl benzoic acid, 4-3-carboxyphenyl pyridine, 3-4-pyridinyl benzoic acid, 3-pyridin-4-yl benzoic acid, benzoic acid,3-4-pyridinyl, 5fl
PubChem CID 2795562
IUPAC navn 3-pyridin-4-ylbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.21
Procent renhed 97%