Få mere at vide
3-Pyrid-3-ylbenzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452913
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10452913 250 mg 250mg
10507103 1 g 1g
10429094 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10452913 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC39801CB
Kemiske identifikatorer
CAS 4385-77-7
Molekylær formel C12H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 199.209
MDL nummer MFCD03426512
InChI nøgle PXASTGBSGPFLFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-3-yl-benzoic acid, 3-pyridin-3-yl benzoic acid, 3-3'-pyridyl benzoic acid, 3-3-pyridinyl benzoic acid, 3-pyrid-3-ylbenzoic acid, 3-3-pyridyl benzoic acid, benzoic acid, 3-3-pyridinyl, acmc-1bmxh, 3-3'-pyridyl benzoicacid, 3-3-carboxyphenyl pyridine
PubChem CID 2795575
IUPAC navn 3-pyridin-3-ylbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrid-3-ylbenzoic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.21
Procent renhed 95%