Få mere at vide
3-Pyrid-2-ylbenzaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133914
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10133914 25 g 25g
10780904 250 mg 250mg
10177612 1 g 1g
3 options
Artikelnummer. 10133914
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC41604EB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 85553-53-3
Molekylær formel C12H9NO
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD02684103
InChI nøgle SAPNGHSAYQXRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-pyridyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl benzaldehyde, 3-2-pyridinyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl-benzaldehyde, 3-pyrid-2-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-2-pyridinyl, 2-3-formylphenyl pyridine, acmc-209q6q, benzaldehyde,3-2-pyridinyl, 5-2-pyridyl benzaldehyde
PubChem CID 3710039
IUPAC navn 3-pyridin-2-ylbenzaldehyd
SMIL C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrid-2-ylbenzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%