Få mere at vide
3-Pyrazolidinonhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11976211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11976211 25 g Glasflaske 25g
10397421 1 g Glasflaske 1g
10307431 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11976211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335490250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 1752-88-1 | C3H7ClN2O | 122,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1752-88-1
Molekylær formel C3H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 122.55
MDL nummer MFCD00043787
InChI nøgle HAYWTXQRYXYRAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrazolidinone hydrochloride, pyrazolidin-3-one hydrochloride, 4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-ol hydrochloride, 3-pyrazolidinone, monohydrochloride, tetrahydro-3h-pyrazol-3-one hydrochloride, 3-pyrazolidinone hcl, 3-pyrazolidone hydrochloride, ksc493k0l, pyrazolidin-3-on-hydrochloride, pyrazolidin-3-one hydrogen chloride
PubChem CID 2733712
SMIL [H+].[Cl-].O=C1CCNN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrazolidinone hydrochloride
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
IUPAC navn hydrogenpyrazolidin-3-onchlorid
Formel vægt 122.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver