missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Pyrazolecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11946221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11946221 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11946221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441580010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Pyrazolecarboxylic acid
CAS 1621-91-6
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 177°C to 179°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C4H4N2O2
MDL nummer MFCD00077436
Mængde 1 g
Synonym 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyrazolecarboxylic acid, 3-pyrazolecarboxylic acid, 3-carboxy-1h-pyrazole, pyrazolic acid, pyrazolecarboxylic, 3-carboxypyrazole, 2h-pyrazole-3-carboxylicacid
InChI nøgle KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=NN1
IUPAC navn 1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 112.09
PubChem CID 574310
Formel vægt 112.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.