Få mere at vide
3-Propoxyaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Propoxyaniline |
| CAS | 4469-79-8 |
| Molekylær formel | C9H13NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Propoxy-phenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-2-6-11-9-5-3-4-8(10)7-9/h3-5,7H,2,6,10H2,1H3 |
| SMIL | CCCOC1=CC=CC(=C1)N |
| IUPAC navn | 3-propoxyaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.2 |