Få mere at vide
3-(Prop-2-en-1-yl)-1H-indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Prop-2-en-1-yl)-1H-indole |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N/c1-2-5-9-8-12-11-7-4-3-6-10(9)11/h2-4,6-8,12H,1,5H2 |
| Formel vægt | 157.0891 |