Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Vandbadeklemme, trebenet, stor
Artikelnummer. 11769889 Shop alle Cole-Parmer produkter
Størrelse (metrisk) greb:
45,97 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11769889
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 0804310
Giv støtte til dit specifikke laboratorieudstyr med denne store, tre-benede vandbadeklemme.
  • Disse C-formede klemmer med fingerskrue fastgøres sikkert til din badevæg.
  • 1,81 tommer. Max Grip, 0,43 tommer. Max Tank Wall.
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Vandbadeklemme
Materiale Forniklet zink
Til brug med (udstyr) Vandbad
Diameter (engelsk) 1,8 tommer
Diameter (metrisk) 46 mm
Længde (engelsk) 4,6 tommer.
Længde (metrisk) 117.07 mm
Størrelse Større
Størrelse (metrisk) greb 45,97 mm
Størrelse (engelsk) Grip 1,81 tommer.
Form C-formet
Kæbe type 3-benet