Få mere at vide
Bochem™ 3-benet retortklemme
Størrelse (metrisk) greb:
0 til 120 mm
0 til 80 mm
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- 3-benet
- Silikonebelagte fingre
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Længde (metrisk) | 190 mm |
| Størrelse (metrisk) greb | 0 til 120 mm |
| Kæbe type | 3-benet |