Få mere at vide
Fisherbrand™ 3-lags sterile ansigtsmasker
Artikelnummer. p-9818002 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
17 cm
23 cm
Artikelnummer. 17307299
3-lags sterile ansigtsmasker konstrueret af polyethylen-film og PTFE (polytetrafluorethylen).
  • Konstrueret af en kombination af plisseret klar polyethylenfilm og PTFE (polytetrafluorethylen) med bløde bindebånd
  • Fremstillet i systemer, der overholder ISO 13485:2016 krav
  • Certificeret steril
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Sterilitet Steril
Stil Plisseret med slips
Certificeringer/compliance The masks are rigorously tested and manufactured in an ISO 13485 certified environment. The tests are validated by an independent control laboratory. This product is not a medical device in context of Regulation (EU) 2017/745/Directive 93/42/EEC nor personal protective equipment in context of Regulation (EU) 2016/425. Each batch is sterilized following ISO 11137 and substantiate a sterility assurance level SAL 10−6 according to ISO 11137-2:2013.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Industrial Use Only
Længde (metrisk) 23 cm