Få mere at vide
Fisherbrand™ 3-lags sterile ansigtsmasker
Artikelnummer. 17397289 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
17 cm
23 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17397289 17 cm
17307299 23 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17397289
På lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
3-lags sterile ansigtsmasker konstrueret af polyethylen-film og PTFE (polytetrafluorethylen).
  • Konstrueret af en kombination af plisseret klar polyethylenfilm og PTFE (polytetrafluorethylen) med bløde bindebånd
  • Fremstillet i systemer, der overholder ISO 13485:2016 krav
  • Certificeret steril
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Sterilitet Steril
Stil Plisseret med slips
Certificeringer/compliance The masks are rigorously tested and manufactured in an ISO 13485 certified environment. The tests are validated by an independent control laboratory. This product is not a medical device in context of Regulation (EU) 2017/745/Directive 93/42/EEC nor personal protective equipment in context of Regulation (EU) 2016/425. Each batch is sterilized following ISO 11137 and substantiate a sterility assurance level SAL 10−6 according to ISO 11137-2:2013.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Industrial Use Only
Længde (metrisk) 17 cm