Få mere at vide
Cytiva Laboratoriemanifold med 3 pladser i 316SS med manifoldventiler, endehætte og slangehætte
Artikelnummer. 17104441
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
437 x 152 x 99 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
17104441 437 x 152 x 99 mm
1 options
Artikelnummer. 17104441 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 4889
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Unik mikrobiologimanifold designet til fleksibilitet og reduktion af krydskontaminering. Konstruktion i 316L rustfrit stål, udskiftelige dele og mulighed for tilpasning, med mulighed for en koblingsadapter, der gør det muligt at samle en 6-plads manifold; udstyr, der tager imod instruktioner fra dig.
  • Der findes flere adaptere, der er designet til at passe til udvalget af filtertragte og den genanvendelige magnetiske filtertragt.
  • Ikke flere beskidte manifolder: Manifolden er designet til at passe til de fleste laboratorieautoklaver ved at blive opdelt i håndterbare komponenter.
  • Dobbelt testkapacitet: Det modulære design gør det muligt at kombinere to manifolder, så man får en standardmanifold med 6 pladser, som nemt kan adskilles til desinfektion og/eller sterilisering.
  • Manifolder, der tilpasser sig dig: Uanset om du er højre- eller venstrehåndet, er det helt naturligt at sætte dit testworkflow op. Komponenterne er udskiftelige og designet med en enkel glidemontering på manifolden.
Adaptere sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (316L)
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer Manifoldventiler, endedæksel og slangehakhætte
Antal stillinger 3
nr. pr. pakke 1 sæt/pk.
Type Laboratoriemanifold
Dimensioner (L x B x H) 437 x 152 x 99 mm
Vægt (metrisk) 1.7 kg