Få mere at vide
3-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10671065
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10671065 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10605943 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10692675 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10671065 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01164CB
Kemiske identifikatorer
CAS 35090-94-9
Molekylær formel C10H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 182.267
MDL nummer MFCD05865122
InChI nøgle AMOUVOLDCHVMBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone, 3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine, 3-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine, 3-piperidyl 1-pyrrolidyl methanone, piperidin-3-yl-pyrrolidin-1-yl-methanone, pyrrolidine, 1-3-piperidinylcarbonyl, r-piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidyl pyrrolidinyl ketone, 3r-3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine
PubChem CID 2794682
IUPAC navn piperidin-3-yl(pyrrolidin-1-yl)methanon
SMIL C1CCN(C1)C(=O)C2CCCNC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 182.27
Procent renhed 97%