Få mere at vide
3-Piperidinopyridin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163454
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10163454 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10031004 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10163454 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC37601CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-01-5
Molekylær formel C11H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.245
MDL nummer MFCD09025831
InChI nøgle QIWMAMIMWHCYGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinopyridine-2-carboxylic acid, 3-piperidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 3-piperidin-1-yl picolinic acid, 3-piperidylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-1-piperidinyl
PubChem CID 18525731
IUPAC navn 3-piperidin-1-ylpyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1CCN(CC1)C2=C(N=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Piperidinopyridine-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 206.24
Procent renhed 97%