Få mere at vide
(3-Piperidinophenyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10630725
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10630725 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10197352 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10630725 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34009CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 852180-58-6
Molekylær formel C12H17NO
Molekylvægt (g/mol) 191.274
MDL nummer MFCD07772816
InChI nøgle HNESBVGXCDQHLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinophenyl methanol, 3-piperidin-1-yl phenyl methanol, 3-piperidin-1-ylphenyl methanol, 3-piperidylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-piperidinyl
PubChem CID 7162330
IUPAC navn (3-piperidin-1-ylphenyl)methanol
SMIL C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Piperidinophenyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 191.27
Procent renhed 97%