Få mere at vide
[3-(Piperidinomethyl)phenyl]methanol,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095952
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10095952 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10095952 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45209DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(Piperidinomethyl)phenyl]methanol
CAS 73278-91-8
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H19NO
MDL nummer MFCD07772858
Mængde 1 g
Synonym 3-piperidinomethyl phenyl methanol, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-piperidinomethylbenzylalcohol, 3-1-piperidylmethyl-benzyl alcohol, 3-1-piperidinylmethyl benzenemethanol, 3-piperidylmethyl phenyl methan-1-ol
InChI nøgle NZKXLHGCZWDXGE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CO
IUPAC navn [3-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 205.301
PubChem CID 7164645
Formel vægt 205.3
Procent renhed 90%