Få mere at vide
3-(piperidinomethyl)benzaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10736715
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10736715 5 g 5g
10027852 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10736715 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45204DE
Kemiske identifikatorer
CAS 471930-01-5
Molekylær formel C13H17NO
Molekylvægt (g/mol) 203.285
MDL nummer MFCD07782418
InChI nøgle UJDTVJKIOWAUNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinomethyl benzaldehyde, 3-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-piperidylmethyl benzaldehyde, 3-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, 3-1-piperidinyl methylbenzaldehyde, 1-3-carboxaldehydebenzyl piperidine
PubChem CID 7164643
IUPAC navn 3-(piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyd
SMIL C1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Piperidinomethyl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 203.28
Procent renhed 97%