Få mere at vide
3-Piperidinobenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10461323
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10461323 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10620725 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10461323 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34001CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 77940-94-4
Molekylær formel C12H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.257
MDL nummer MFCD06659081
InChI nøgle FLQRORYAJSTYLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinobenzoic acid, 3-piperidin-1-yl benzoic acid, 3-piperidin-1-yl-benzoic acid, 1-3-carboxyphenyl piperidine, 3-1-piperidinyl benzoic acid, 3-piperidylbenzoic acid, benzoic acid,3-1-piperidinyl, benzoic acid, 3-1-piperidinyl
PubChem CID 2795552
IUPAC navn 3-piperidin-1-ylbenzoesyre
SMIL C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Piperidinobenzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.26
Procent renhed 97%