Få mere at vide
3-Piperidinobenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452083
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10452083 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10525963 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10133724 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10452083 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34004CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 669050-72-0
Molekylær formel C12H15NO
Molekylvægt (g/mol) 189.258
InChI nøgle FXXQUTSXXILOMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinobenzaldehyde, 3-piperidin-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-piperidinyl, 3-piperidylbenzaldehyde, 3-1-piperidinyl benzaldehyde
PubChem CID 7164587
IUPAC navn 3-piperidin-1-ylbenzaldehyd
SMIL C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Piperidinobenzaldehyde
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 189.26
Procent renhed 95%