Få mere at vide
3-Piperidinemethanol, 96%
Artikelnummer. 11336866
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336866 5 g 5g
11346866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04264.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4606-65-9 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4606-65-9
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00005997
InChI nøgle VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl piperidine, piperidin-3-yl-methanol, 3-hydroxymethylpiperidine, 3-piperidinylmethanol, piperidine-3-methanol, 3-piperidine methanol, 3-piperidylmethanol, 3-piperidinyl methanol, piperidin-3-yl methanol
PubChem CID 107308
IUPAC navn piperidin-3-ylmethanol
SMIL C1CC(CNC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Piperidinemethanol
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Tæthed 1.025
Kogepunkt 236°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.494
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 103058
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 115.18
Procent renhed 96%