Få mere at vide
3-Piperidincarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Piperidinecarboxylic acid |
| Navn note | Funktionel gruppe amin (alkyl) Carboxylsyre |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Beige-gul til hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 129.16 |
| Vis mere |