missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Piperidineacetic Acid-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Piperidineacetic Acid-d11 |
| CAS | 74494-52-3 |
| Molekylær formel | C7H2D11NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-(Piperidin-3-yl)acetic Acid-d11, NSC 138735-d11, (Piperidin-3-yl)acetic Acid-d11 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6/h6,8H,1-5H2,(H,9,10) |
| SMIL | [2H]C([2H])(C(=O)O)C1([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.25 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?