Få mere at vide
3-Piperidin-1-ylmethylbenzylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10513423
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10513423 250 mg 250mg
10219932 1 g 1g
10081004 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10513423 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01157CB
Kemiske identifikatorer
CAS 91271-80-6
Molekylær formel C13H20N2
Molekylvægt (g/mol) 204.317
MDL nummer MFCD06408781
InChI nøgle BMNFPARGJHNMAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidin-1-ylmethyl-benzylamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl benzyl amine, 3-piperidylmethyl phenyl methylamine, 3-piperidin-1-ylmethylbenzylamine, benzenemethanamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methylamine
PubChem CID 2794678
IUPAC navn [3-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanamin
SMIL C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Piperidin-1-ylmethyl benzylamine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.32
Procent renhed 97%