Få mere at vide
3-Piperidin-1-ylmethylbenzylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10081004
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10081004
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO01157DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 91271-80-6
Molekylær formel C13H20N2
Molekylvægt (g/mol) 204.317
MDL nummer MFCD06408781
InChI nøgle BMNFPARGJHNMAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidin-1-ylmethyl-benzylamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl benzyl amine, 3-piperidylmethyl phenyl methylamine, 3-piperidin-1-ylmethylbenzylamine, benzenemethanamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methylamine
PubChem CID 2794678
IUPAC navn [3-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanamin
SMIL C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Piperidin-1-ylmethyl benzylamine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 204.32
Procent renhed 97%
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.