Få mere at vide
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoesyrehydrochloridhemihydrat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10669934
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10669934 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10351143 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10669934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45251CB
Kemiske identifikatorer
CAS 863991-96-2
Molekylær formel C26H38Cl2N2O5
Molekylvægt (g/mol) 529.50
MDL nummer MFCD07772860
InChI nøgle HTWIFQGKFFGIFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperdin-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride hemihydrate, bis 3-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid hydrate dihydrochloride, benzoic acid,3-1-piperidinylmethyl-,hydrochloride,hydrate 2:2:1, 3-piperidin-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride-water 2/2/1
PubChem CID 44119333
IUPAC navn 3-(piperidin-1-ylmethyl)benzoesyre;hydrat;dihydrochlorid
SMIL O.Cl.Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1.OC(=O)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Piperidinomethyl)benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 264.76
Procent renhed 97%