Få mere at vide
3-(Piperidin-1-ylmethyl)anilin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10538053
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10538053 1 g 1g
10312115 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10538053 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45214DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 93138-55-7
Molekylær formel C12H18N2
Molekylvægt (g/mol) 190.29
MDL nummer MFCD04114502
InChI nøgle SEJNYLBEEMVJNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidin-1-ylmethyl aniline, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl amine, 3-1-piperidylmethyl aniline, 3-piperidylmethyl phenylamine, 3-1-piperidinylmethyl aniline, 3-piperidylmethyl aniline, benzenamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidinylmethyl aniline, 1-3-aminobenzyl piperidine
PubChem CID 6484331
IUPAC navn 3-(piperidin-1-ylmethyl)anilin
SMIL C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 190.29
Procent renhed 97%