Få mere at vide
3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 12095400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12095400 5 g 5g
12085400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12095400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446700050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 87691-89-2
Molekylær formel C11H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 203.24
InChI nøgle ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
PubChem CID 13232475
IUPAC navn 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole
SMIL C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Piperazin-1-yl)-1, 2-benzisoxazole
Smeltepunkt 69.0°C to 72.0°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 203.24
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.