Få mere at vide
3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2 |
| Formel vægt | 203.1059 |