Få mere at vide
3-Picolylchlorid hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10152990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10152990 25 g Glasflaske 25g
10026253 5 g Glasflaske 5g
10785601 100 g Glasflaske 100g
10269503 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10152990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131190250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 6959-48-4 | C6H6ClN·HCl | 164,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6959-48-4
Molekylær formel C6H6ClN·HCl
Molekylvægt (g/mol) 164.04
MDL nummer MFCD00012818
InChI nøgle UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
PubChem CID 23394
IUPAC navn 3-(chlormethyl)pyridin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Picolyl chloride hydrochloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 137 °C til 143 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 820 g/L
Formel vægt 164.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Needles or Powder