Få mere at vide
3-Picoline, TRC
Artikelnummer. 30421497
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421497 50 g
30414387 1 g
30415289 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP43720050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-99-6
Molekylær formel C6 H7 N
Molekylvægt (g/mol) 93.13
Synonym 3-Picoline (8CI), 3-Methylpyridine, NSC 18251, m-Methylpyridine, m-Picoline, β-Methylpyridine, β-Picoline
IUPAC navn 3-methylpyridin
SMIL Cc1cccnc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Picoline
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
Formel vægt 93.0578