Få mere at vide
3-picolin-N-oxid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10081310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10081310 100 g Glasflaske 100g
10511381 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10081310 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131151000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-73-2
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00006203
InChI nøgle DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylpyridine 1-oxide, 3-picoline-n-oxide, 3-picoline n-oxide, 3-methylpyridine n-oxide, 3-methylpyridine-n-oxide, pyridine, 3-methyl-, 1-oxide, 3-picoline 1-oxide, beta-picoline n-oxide, 3-methylpyridin-1-ium-1-olate, 3-methylpyridine-1-oxide
PubChem CID 13858
IUPAC navn 3-methyl-1-oxidopyridin-1-ium
SMIL CC1=C[N+](=CC=C1)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Picoline-N-oxide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38 °C til 40 °C
Farve Brun til gul
Kogepunkt 150 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 143 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig i vand
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Picoline-N-oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.