Få mere at vide
Alfa Aesar™ 3-Picoline N-oxide, 98%
Artikelnummer. 11454284
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454284 500 g 500g
11444284 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454284 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A12578.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-73-2
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00006203
InChI nøgle DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylpyridine 1-oxide, 3-picoline-n-oxide, 3-picoline n-oxide, 3-methylpyridine n-oxide, 3-methylpyridine-n-oxide, pyridine, 3-methyl-, 1-oxide, 3-picoline 1-oxide, beta-picoline n-oxide, 3-methylpyridin-1-ium-1-olate, 3-methylpyridine-1-oxide
PubChem CID 13858
IUPAC navn 3-methyl-1-oxidopyridin-1-ium
SMIL CC1=C[N+](=CC=C1)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Picoline N-oxide
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Tæthed 1.13
Kogepunkt 150°C (15 mmHg)
Flammepunkt 155°C (311°F)
Mængde 500 g
Beilstein 106327
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%