Få mere at vide
3-Picoline, 99%
Artikelnummer. 10246813 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
500ml
Artikelnummer. 10246813
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-99-6 | C6H7N | 93.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-99-6
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.13
MDL nummer MFCD00006402
InChI nøgle ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
PubChem CID 7970
ChEBI CHEBI:39922
IUPAC navn 3-methylpyridin
SMIL CC1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Picoline
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -19.0°C
Farve Gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 143.0°C to 144.0°C
Flammepunkt 38°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5050 to 1.5070
Mængde 2.5 L
Beilstein 20, 239
Merck Index 15, 7513
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 93.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske