Få mere at vide
3-Picoline, 99%
Artikelnummer. 10051480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10051480 250 mL Glasflaske 250ml
10347110 500 mL Glasflaske 500ml
10387060 1 L Glasflaske 1 L
10246813 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10051480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131132500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-99-6 | C6H7N | 93.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-99-6
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.13
MDL nummer MFCD00006402
InChI nøgle ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
PubChem CID 7970
ChEBI CHEBI:39922
IUPAC navn 3-methylpyridin
SMIL CC1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Picoline
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -19.0°C
Farve Gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 143.0°C to 144.0°C
Flammepunkt 38°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5050 to 1.5070
Mængde 250 mL
Beilstein 20, 239
Merck Index 15, 7513
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 93.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Picoline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylpyridine