Få mere at vide
3-Picoline, 99%
Beskrivelse
3-Picoline bruges som forløber i medicinal- og landbrugsindustrien. Det fungerer som en forløber for 3-cyanopyridin, niacin, vitamin-B. Det er en modgift mod organofosfatforgiftning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Picoline bruges som en forløber i medicinal- og landbrugsindustrien. Det fungerer som en forløber for 3-cyanopyridin, niacin, vitamin-B. Det er en modgift mod organofosfatforgiftning.
Opløselighed Blandbar med
vand, alkohol, ether, acetone, carbontetrachlorid.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med syrer, syrechlorider og chlorformiater.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Picoline |
| Smeltepunkt | -18 °C |
| Tæthed | 0.955 |
| Kogepunkt | 143 °C til 144 °C |
| Flammepunkt | 36 °C (96 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5055 |
| Mængde | 2500 mL |
| FN nummer | UN2313 |
| Beilstein | 1366 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Vis mere |