Få mere at vide
3-Picoline, 99%
Artikelnummer. 11477876
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477876 100 mL 100ml
11487876 500 mL 500ml
11497876 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11477876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14012.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-99-6 | C6H7N | 93.129 g/mol
3-Picoline bruges som forløber i medicinal- og landbrugsindustrien. Det fungerer som en forløber for 3-cyanopyridin, niacin, vitamin-B. Det er en modgift mod organofosfatforgiftning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Picoline bruges som en forløber i medicinal- og landbrugsindustrien. Det fungerer som en forløber for 3-cyanopyridin, niacin, vitamin-B. Det er en modgift mod organofosfatforgiftning.
Opløselighed Blandbar med
vand, alkohol, ether, acetone, carbontetrachlorid.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med syrer, syrechlorider og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-99-6
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.129
MDL nummer MFCD00006402
InChI nøgle ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
PubChem CID 7970
ChEBI CHEBI:39922
IUPAC navn 3-methylpyridin
SMIL CC1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Picoline
Smeltepunkt -18°C
Tæthed 0.955
Kogepunkt 143°C to 144°C
Flammepunkt 36°C (96°F)
Brydningsindeks 1.5055
Mængde 100 mL
FN nummer UN2313
Beilstein 1366
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,7401
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether,acetone,carbon tetrachloride.
Formel vægt 93.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylpyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylpyridine