Få mere at vide
3-Phthalimidopropionsyre, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phthalimidopropionic acid |
| Smeltepunkt | 151 °C til 153 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 15570 |
| Formel vægt | 219.2 |
| Procent renhed | 98% |