Få mere at vide
3-Phthalimidopropanoylchlorid (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30373001
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373001 250 mg
30372666 100 mg
30379834 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30373001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD462610250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17137-11-0
Molekylær formel C11H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 237.64
Synonym 3-Phthalimidopropionyl Chloride, 3-Phthalimidoylpropionyl Chloride, Phthaloyl-beta-alanyl Chloride, beta-Phthalimidopropionic Acid Chloride, 3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propionyl Chloride, 3-(1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoyl Chloride
IUPAC navn 3-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)propanoylchlorid
SMIL ClC(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phthalimidopropanoyl Chloride (Technical Grade)
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H8ClNO3/c12-9(14)5-6-13-10(15)7-3-1-2-4-8(7)11(13)16/h1-4H,5-6H2
Formel vægt 237.0193