Learn More
3-Phosphonobenzoic Acid, TRC
Product Code. 30414371
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Unit Size:
2.5mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30414371 5 mg -
30411199 2.5 mg 2.5mg
30411428 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30414371 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP3538055MG
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14899-31-1
Molecular Formula C7H7O5P
Molecular Weight (g/mol) 202.1
IUPAC Name 3-phosphonobenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)P(=O)(O)O
Specifica
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12)
Formula Weight 202.0031
Chemical Name or Material 3-Phosphonobenzoic Acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.